Stativi a treppiede
120×260 mm
Codice catalogo 451-0161
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Vai a
Product Details & Documents
Tripod stands made of stainless steel or zinc plated steel.
Please note: Zinc plating of tripod stands serves as temporary corrosion protection. May peel off after direct contact with open burner flame.
Specifiche
- Ø interno×A:120×260 mm
- Seq:04
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.