Orders LinkContactUsLinkComponent
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Giallo soluzione primaria (1 ml di soluzione contiene 45,0 mg di FeCl3.6H20 Reag. Ph. Eur., bottiglia in vetro, 100 mL
Codice catalogo REGEEPYS01
Nome del fornitore:   REAGECON
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Codice catalogo REGEEPYS01
Nome del fornitore:  REAGECON
Numero CAS:  
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Giallo soluzione primaria (1 ml di soluzione contiene 45,0 mg di FeCl3.6H20 Reag. Ph. Eur., bottiglia in vetro, 100 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 151.00
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    100 mL
  • Descrizione:
    Giallo soluzione primaria (1 ml di soluzione contiene 45,0 mg di FeCl3.6H20 Reag. Ph. Eur.
Specifiche