Human CD62E ELISA Set (without plates)
Human CD62E ELISA Set (without plates), 5×96 tests
Codice catalogo ABCAAB47348-480
Nome del fornitore: Abcam
Human CD62E ELISA Set (without plates)
Codice catalogo ABCAAB47348-480
Nome del fornitore: Abcam
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Human CD62E ELISA Set (without plates) is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Human CD62E ELISA Set (without plates) in Human in Plasma, Cell culture supernatant, Serum samples.
Specifiche
Specifiche
- Descrizione:Human CD62E ELISA Set (without plates)
- Test per kit:5×96 tests
- Tipo di test:Sandwich
- Tempo ai risultati:2 h 15 min
- Range di rilevamento:1 - 32 ng/ml
- Primary antibody reactivity:Human
- Stato regolamentazione:RUO
- Formato:Pre-coated
- Sensibilità:0,5 ng/ml
- Cat. No.:ABCAAB47348-480
- Metodo di rilevamento:Colorimetric
- Target protein:CD62E
- Durata del test:Multiple steps
- Tiipo del campione:Plasma, Cell culture supernatant, Serum
- Temperatura di conservazione:4 °C