Mouse IL-2 ELISPOT Set
Mouse IL-2 ELISPOT set, 5×96 tests
Catalog # ABCAAB46623-480
Supplier: Abcam
Jump to:
Product Details & Documents
Mouse IL-2 ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Mouse IL-2 production in a single cell suspension.
Specifications
Specifications
- Descrizione:Mouse IL-2 ELISPOT set
- Test per kit:5×96 tests
- Cat. No.:ABCAAB46623-480
- Tipo di prodotto:Uncoated
- Simbolo dell'antigene:IL-2
- Stato regolamentazione:RUO
- Tiipo del campione:Suspension cells
- Temperatura di conservazione:4 °C
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Reattività delle specie:Mouse