Human TNF alpha ELISPOT Set
Human TNF alpha ELISPOT set, 5×96 tests
Codice catalogo ABCAAB46550-480
Nome del fornitore: Abcam
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Descrizione:Human TNF alpha ELISPOT set
- Test per kit:5×96 tests
- Cat. No.:ABCAAB46550-480
- Forma:Uncoated
- Simbolo dell'antigene:TNF alpha
- Stato regolamentazione:RUO
- Temperatura di conservazione:4 °C
- Tempo di elaborazione:Multiple steps
- Reattività delle specie:Human;Monkey
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.