Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
30 - 300 µl, 0,2, ±0,5 - ±1,2 %, ±0,3 - ±0,7 %, rosso, 300 µl
Codice catalogo HAMI55019-52
Nome del fornitore: HAMILTON BONADUZ
Multi-channel pipettes, mechanical, variable volume, SoftGrip™
Codice catalogo HAMI55019-52
Nome del fornitore: HAMILTON BONADUZ
Vai a
Product Details & Documents
Hamilton SoftGrip pipettes are available as 8-channel and 12-channel adjustable volume manual pipettes in two volume ranges covering 5 to 50 µl and 30 to 300 µl.
- Long tip ejector lever and movable lower body can be rotated a full 360º relative to the handle to provide maximum comfort for left- or right-handed use
- Colour-coded plunger buttons and labels for quick volume identification
- Easily activated tip ejector lever releases all the tips in single stroke
- Can be autoclaved without the need for disassembly or recalibration
Please note: Accuracy and precision is guaranteed when used with Hamilton Universal AdvanTip™ precision pipette tips.
Specifiche
- Codice colore:rosso
- Volume:30 - 300 µl
- Incremento:0,2
- Accuratezza:±0,5 - ±1,2 %
- Imprecisione:±0,3 - ±0,7 %
- Per puntali:300 µl
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Etichette di calibrazione per pipette
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Chiavetta per calibrazione pipette, per calibrazioni semplici sul campoChiavetta per calibrazione pipette, per calibrazioni semplici sul campoHAMI34002Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 10.80
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Ejector sleeve for SoftGrip™ single channel pipette, 500 - 1000 µlEjector sleeve for SoftGrip™ single channel pipette, 500 - 1000 µlHAMI54756-01Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 26.30