ContactUsLinkComponent
Congelatore verticale - con raffreddamento statico Mod. GG 5210 - 871 in bianco - Piastre evaporanti - Volume 513/472 l Intervall o di temperatura da -14C a -28C Sbrinamento manuale - Dimensioni esterne in mm (L/P/A) 750/760/1864 - Consumo enreg h/ 1 * 1 pezzi
Codice catalogo LIEBGG5210-871
Nome del fornitore:  Liebherr
undefined
Congelatore verticale - con raffreddamento statico Mod. GG 5210 - 871 in bianco - Piastre evaporanti - Volume 513/472 l Intervall o di temperatura da -14C a -28C Sbrinamento manuale - Dimensioni esterne in mm (L/P/A) 750/760/1864 - Consumo enreg h/ 1 * 1 pezzi
Codice catalogo LIEBGG5210-871
Nome del fornitore:  Liebherr
Frequently Bought Together