Orders LinkContactUsLinkComponent
Formammide ≥99%
Formammide ≥99%
Bottiglia di vetro, 2.500 g
Codice catalogo A11076.0E
Salute
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Formammide ≥99%
Codice catalogo A11076.0E
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  75-12-7
Formammide ≥99%
Formammide ≥99%
Bottiglia di vetro, 2.500 g
Numero CAS:  75-12-7
Price
SFr. 260.00
Log in per disponibilità
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 75-12-7 Molecular Formula: CH3NO Formula Weight: 45.04 Flash Point: 150°(302°F) Refractive Index: 1.4475 Odour: Ammonia-like Melting Point: 2° Boiling Point: 210° Beilstein Reference: 505995 Merck Reference: 14,4237 MDL No.: MFCD00007941
Sinonimi:  Carbamaldehyde
  • Numero CAS:75-12-7
  • Formula:HCONH₂
  • Numero MDL:MFCD00007941
  • Molecular Weight:45.04 g/mol
  • IndexMerck:14,4237
  • Punto di ebollizione:210 °C
  • Punto di fusione:2 °C
  • Densità:1,134
  • Punto di infiammabilità:150 °C (302 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-842-0
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    2.500 g