Orders LinkContactUsLinkComponent
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline ≥99%
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline ≥99%
Glass bottle for solids, 250 mg
Codice catalogo H27194.MD
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline ≥99%
Codice catalogo H27194.MD
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  618-27-9
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline ≥99%
cis-4-Hydroxy-L-(-)-proline ≥99%
Glass bottle for solids, 250 mg
Numero CAS:  618-27-9
Price
SFr. 412.00
Log in per disponibilità
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 618-27-9 Molecular Formula: C5H9NO3 Formula Weight: 131.13 Melting Point: ca 250° dec. Optical Rotation: -59° (c=2 in water)
Sinonimi:  L(-)-cis-4-Hydroxyproline, H-cis-Hyp-OH, (2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-cis-4-Hydroxyproline
  • Numero CAS:618-27-9
  • Formula:C₅H₉NO₃
  • Numero MDL:MFCD00064319
  • Molecular Weight:131.13 g/mol
  • Punto di fusione:∼ 250 °C (dec.)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:210-542-1
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    250 mg