Permanent marker
Permanent marker, fiber tip, nero
Codice catalogo KOEH2-5064
Nome del fornitore: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Vai a
Product Details & Documents
This versatile paint marker dispense a fast-drying, high-gloss enamel paint for permanent marking, lettering, coding and numbering of both interior and exterior surfaces of metal, plastic, printed circuit boards, glass, wood, paper, leather, textiles, etc. This marker can write on porous or non-porous; rough or smooth; wet, oily or dry surfaces.
- Marks are permanent
- Withstand heat and weathering under adverse conditions
- Available in different lead-free colours
- With long-lasting replaceable fiber tips
Specifiche
- Colore:nero
- Descrizione:Permanent marker, fiber tip
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..