Orders LinkContactUsLinkComponent
Sulphamide ≥99%
Sulphamide ≥99%
Glass bottle for solids, 10 g
Codice catalogo A18680.09
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Sulphamide ≥99%
Codice catalogo A18680.09
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  7803-58-9
Sulphamide ≥99%
Sulphamide ≥99%
Glass bottle for solids, 10 g
Numero CAS:  7803-58-9
Price
160.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 10 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 7803-58-9 Molecular Formula: SO2(NH2)2 Formula Weight: 96.11 Melting Point: 91-92° Solubility: Soluble in water, hot alcohol, acetone. Sparingly soluble in cold alcohol MDL No.: MFCD00011606
Sinonimi:  Sulphuric diamide
  • Numero CAS:7803-58-9
  • Formula:H₄N₂O₂S
  • Numero MDL:MFCD00011606
  • Molecular Weight:96.11 g/mol
  • IndexMerck:14,8922
  • Punto di fusione:91…92 °C
  • Densità:1,61
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:232-262-9
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    10 g
  • Cat. No.:
    A18680.09