Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Chlorothioxanthone ≥99%
2-Chlorothioxanthone ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo A18131.22
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
2-Chlorothioxanthone ≥99%
Codice catalogo A18131.22
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  86-39-5
2-Chlorothioxanthone ≥99%
2-Chlorothioxanthone ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
Numero CAS:  86-39-5
Price
SFr. 695.00
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 86-39-5 Molecular Formula: C13H7ClOS Formula Weight: 246.72 Flash Point: 91°(196°F) Melting Point: 151-154° MDL No.: MFCD00005067
Sinonimi:  2-Chlorothioxanthen-9-one, 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
  • Numero CAS:86-39-5
  • Formula:C₁₃H₇ClOS
  • Numero MDL:MFCD00005067
  • Molecular Weight:246.72 g/mol
  • Punto di fusione:151…154 °C
  • Punto di infiammabilità:91 °C (196 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:201-667-2
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g