2-Chlorothioxanthone ≥99%
Glass bottle for solids, 5 g
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
2-Chlorothioxanthone ≥99%
Codice catalogo A18131.06
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 86-39-5
Vai a
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 86-39-5 Molecular Formula: C13H7ClOS Formula Weight: 246.72 Flash Point: 91°(196°F) Melting Point: 151-154° MDL No.: MFCD00005067
Sinonimi: 2-Chlorothioxanthen-9-one, 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
- Numero CAS:86-39-5
- Formula:C₁₃H₇ClOS
- Numero MDL:MFCD00005067
- Molecular Weight:246.72 g/mol
- Punto di fusione:151…154 °C
- Punto di infiammabilità:91 °C (196 °F)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:201-667-2
Documents
Organic Building Blocks and Intermediates
Application Notes
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g