Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Arabitol ≥99%
D(+)-Arabitol ≥99%
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo A17801.06
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
D(+)-Arabitol ≥99%
Codice catalogo A17801.06
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  488-82-4
D(+)-Arabitol ≥99%
D(+)-Arabitol ≥99%
Glass bottle for solids, 5 g
Numero CAS:  488-82-4
Price
SFr. 101.00
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 488-82-4 Molecular Formula: C5H12O5 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 100-104° Beilstein Reference: 1720520 Merck Reference: 14,762 Optical Rotation: +132° (c=0.4 in acidified molybdate solution) MDL No.: MFCD00004709
Sinonimi:  D-Arabitol, (2R,4R)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
  • Numero CAS:488-82-4
  • Formula:C₅H₁₂O₅
  • Numero MDL:MFCD00004709
  • Molecular Weight:152.15 g/mol
  • IndexMerck:14,762
  • Punto di fusione:100…104 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:207-686-2
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    5 g
Specifiche