Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Carnitine ≥99%
L(-)-Carnitine ≥99%
Bottiglia di vetro, 50 g
Codice catalogo A17618.18
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
L(-)-Carnitine ≥99%
Codice catalogo A17618.18
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  541-15-1
L(-)-Carnitine ≥99%
L(-)-Carnitine ≥99%
Bottiglia di vetro, 50 g
Numero CAS:  541-15-1
Price
SFr. 612.00
Log in per disponibilità
1 * 50 g
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 541-15-1 Molecular Formula: C7H15NO3 Formula Weight: 161.20 Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 4292315 Merck Reference: 14,1849 MDL No.: MFCD00038747
Sinonimi:  Levocarnitine, L-Carnitine, Vitamin BT, (R)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butanoate, R)-(-)-3-Hydroxy-4-(trimethylammonio)butyrate
  • Numero CAS:541-15-1
  • Formula:C₇H₁₅NO₃
  • Numero MDL:MFCD00038747
  • Molecular Weight:161.20 g/mol
  • IndexMerck:14,1849
  • Punto di fusione:∼ 190 °C (dec.)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:208-768-0
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    50 g