Syringes for CTC analytics systems
Removable needle, 22, 1000 µl, 51 mm, 0,72 mm, LC, 1MR-CTC-GT-LC(0.4) *
Codice catalogo 554-1465
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Codice catalogo 554-1465
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Vai a
Product Details & Documents
* a tenuta di gas
Documents
Specifiche
- Ø est:0,72 mm
- Gauge:22
- Tipo:1MR-CTC-GT-LC(0.4) *
- Tipo punta:LC
- Volume:1000 µl
- Descrizione:Removable needle
- Lunghezza:51 mm
- Seq:10