Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 22, 500 µl, 51 mm, 0,72 mm, LC, 500F-CTC-GT-LC (0.4)
Codice catalogo 554-1464
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Codice catalogo 554-1464
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø est:0,72 mm
- Gauge:22
- Tipo:500F-CTC-GT-LC (0.4)
- Tipo punta:LC
- Volume:500 µl
- Descrizione:Fixed needle
- Lunghezza:51 mm
- Seq:09