Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 26, 250 µl, 50 mm, 0,47 mm, conica, 250F-CTC-GT-5/0.47C
554-1461
- Ø est:0,47 mm
- Gauge:26
- Tipo:250F-CTC-GT-5/0.47C
- Tipo punta:conica
- Volume:250 µl
- Descrizione:Fixed needle
- Lunghezza:50 mm
- Seq:46