Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 22, 100 µl, 51 mm, 0,72 mm, LC, 100F-CTC-GT-LC
Codice catalogo 554-1457
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Codice catalogo 554-1457
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Vai a
Product Details & Documents
* a tenuta di gas
Specifiche
- Ø est:0,72 mm
- Gauge:22
- Tipo:100F-CTC-GT-LC
- Tipo punta:LC
- Volume:100 µl
- Descrizione:Fixed needle
- Lunghezza:51 mm
- Seq:06