Syringes for CTC analytics systems
Fixed needle, 23, 10 µl, 50 mm, 0,63 mm, Conical, 10F-C/T-GT-5/0.63C 6 pack
Codice catalogo 554-1448
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Codice catalogo 554-1448
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Vai a
Product Details & Documents
* a tenuta di gas
Specifiche
- Ø est:0,63 mm
- Gauge:23
- Tipo:10F-C/T-GT-5/0.63C 6 pack
- Tipo punta:Conical
- Volume:10 µl
- Descrizione:Fixed needle
- Lunghezza:50 mm
- Seq:35