Orders LinkContactUsLinkComponent
Trolleys, serving
Trolleys, serving
Carrello di servizio, versione standard, SW, 895×595×1275 mm, 25 kg, 4
Codice catalogo HUPF0111992
Nome del fornitore:   HUPFER METALLWERKE
Trolleys, serving
Codice catalogo HUPF0111992
Nome del fornitore:  HUPFER METALLWERKE
Trolleys, serving
Trolleys, serving
Carrello di servizio, versione standard, SW, 895×595×1275 mm, 25 kg, 4
Price
SFr. 1’420.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transport trolley complete with 25 mm deep shelves. Shelves complete with bevelled edges for user comfort. With four swivel castors, two of them with brake.
  • Corrosion resistant
  • Disc bumpers are made of elastic and shock resistant plastic material, it protect trolley from damage
  • Maintenance free
High-quality stainless steel construction.
Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Carrello di servizio, versione standard, SW
  • L×P×A:
    895×595×1275 mm
  • Ripiani:
    4
  • Peso:
    25 kg
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Gallery, stainless steel, four sided, height 50 mm, for 600×400 mm shelves
    Gallery, stainless steel, four sided, height 50 mm, for 600×400 mm shelves
    HUPF0114507
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 327.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Gallery, stainless steel, height: 50 mm, width: 799 mm, depth: 430 mm, for 800×500 mm shelves
    Gallery, stainless steel, height: 50 mm, width: 799 mm, depth: 430 mm, for 800×500 mm shelves
    HUPF0114502
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 301.00