Hotplates
350×350 mm, 50...300 °C, 2200 W, Hotplate, HT 12, aluminium alloy plate , 358×358×170 mm
Codice catalogo GESTHT12
Nome del fornitore: GESTIGKEIT HARRY
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
- Superficie riscaldante:350×350 mm
- Potenza di riscaldamento:2200 W
- Temperatura:50...300 °C
- Seq:10
- L×P×A:358×358×170 mm
- Tipo:Hotplate, HT 12, aluminium alloy plate