Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, straight bore
Stopcocks, straight bore
4 mm, 10 mm
Codice catalogo 201-0569
Nome del fornitore:   SciLabware
Stopcocks, straight bore
Codice catalogo 201-0569
Nome del fornitore:  SciLabware
Stopcocks, straight bore
Stopcocks, straight bore
4 mm, 10 mm
Price
SFr. 195.00
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass with PTFE key.
  • Barrels are highly polished and the keys are self lubricating, avoiding the need for stopcock grease
  • Keys are fully interchangeable and supplied complete with plastic screw thread retaining device
  • Made to a taper of 1:10 giving a combination of performance and ease of operation
Specifiche
  • Ø foro:
    4 mm
  • Seq:
    03
  • Per tubo con Ø interno:
    10 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø foro
    Disponibilità
    Price
  • Spare PTFE keys for stopcocks, PYREX®, straight bore
    Spare PTFE keys for stopcocks, PYREX®, straight bore
    BIBBSST102K
    1,5 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 124.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø foro
    Disponibilità
    Price
  • Spare PTFE keys for stopcocks, PYREX®, straight bore
    Spare PTFE keys for stopcocks, PYREX®, straight bore
    BIBBSST103K
    2,5 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 145.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø foro
    Disponibilità
    Price
  • Spare PTFE keys for stopcocks, PYREX®, straight bore
    Spare PTFE keys for stopcocks, PYREX®, straight bore
    BIBBSST104K
    4,0 mm
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST - SFr. 206.00