Heating tapes, HBST
Heating tape, length 2 m, 100 W
Codice catalogo HORS020702
Nome del fornitore: HORST
Vai a
Product Details & Documents
The flexible heating tape consists of heat resistant PTFE insulation, an additional protective conductor and a robust coating made of glass textile fabric. It has heat conservation and antifreeze properties.
- Nominal temperature: 250 °C
- Nominal voltage: ~230 V
- Thickness×Breadth: 5×25 mm
Specifiche
- Descrizione:Heating tape, length 2 m, 100 W
- Seq:01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..