Orders LinkContactUsLinkComponent
Sigmacote® siliconizing reagent
Sigmacote® siliconizing reagent
25 mL
Codice catalogo SL2-25ML
Infiammabile
Irritante
Salute
Ambiente
Nome del fornitore:   SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sigmacote® siliconizing reagent
Codice catalogo SL2-25ML
Nome del fornitore:  SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Numero CAS:  
Sigmacote® siliconizing reagent
25 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 110.00
Log in per disponibilità
1 * 25 mL
Product Details & Documents
Siliconizing reagent for glass and other surfaces. Sigmacote® is a solution of a chlorinated organopolysiloxane in heptane that readily forms a covalent, microscopically thin film on glass.
  • ADR:8(3),II
  •  :M-Clarity™ quality level = MQ200
  • Punto di infiammabilità:–4 °C
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • UN:2924
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    25 mL
Specifiche