Sigmacote® siliconizing reagent
100 mL
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sigmacote® siliconizing reagent
Codice catalogo SL2-100ML
Nome del fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Siliconizing reagent for glass and other surfaces. Sigmacote® is a solution of a chlorinated organopolysiloxane in heptane that readily forms a covalent, microscopically thin film on glass.
- ADR:8(3),II
- :M-Clarity™ quality level = MQ200
- Punto di infiammabilità:–4 °C
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- UN:2924
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoMerck The Color of Tissue Diagnostics
Letteratura sul prodotto
Specifiche
Specifiche
- Conf:100 mL