pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
10,00, ±0,01, blu, 25 °C, Plastic bottle, 1×500 ml, 500 mL
Nome del fornitore: Merck
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
Codice catalogo B4895-500ML
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certifications: Standardised against N.I.S.T. standard reference materials
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:500 mL
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Colore:blu
- Accuratezza pH:±0,01
- Pk Info:1×500 ml
- Valore pH:10,00
- Cat. No.:B4895-500ML
- M-Clarity quality level:MQ100