pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
7,00, ±0,01, giallo, 25 °C, Plastic container with spigot, 1×gallon, 1 gal US
Nome del fornitore: Merck
pH buffers, colour coded, reference standards, Supelco®
Codice catalogo B4770-1GA
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Certifications: Standardised against N.I.S.T. standard reference materials
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Plastic container with spigot
- Conf:1 gal US
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Colore:giallo
- Accuratezza pH:±0,01
- Pk Info:1×gallon
- Valore pH:7,00
- Cat. No.:B4770-1GA
- M-Clarity quality level:MQ100