Cuvette monouso
Semi-micro, 340 – 900 nm, 45 mm, 1,6 ml, 10 mm, PS
Codice catalogo RATI2712120
Nome del fornitore: RATIOLAB
Vai a
Product Details & Documents
These cuvettes with reduced wall thickness result in increased heat transfer.
- Very low variation of extinction values
Packaging: In PS boxes with lid, 100 cuvettes per box.
Specifiche
- Cammino ottico:10 mm
- Tipo:Semi-micro
- Volume:1,6 ml
- Materiale finestra:PS
- Altezza:45 mm
- Range di misura:340 – 900 nm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Tappo, in PP per cuvette