Thermal transfer printer labels, type B-7606
Printer labels, B-7606, BPT-740-155, Paper, Acrilico permanente, Thermal transfer, bianco, BBP12, 101×38 mm, 11520 labels/box
Codice catalogo BRDY236734
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
Printable, paper labels for thermal transfer printers.
Specifiche
- Stampante:BBP12
- Printing method:Thermal transfer
- Tipo:B-7606
- Colore:bianco
- Descrizione:Printer labels
- Dimensioni:101×38 mm
- Materiale:Paper
- Seq:05
- Modello:BPT-740-155
- Confezione:11520 labels/box
- Adesivo:Acrilico permanente