Pycnometer with thermometer, adjusted
50 ml, 10/19
HECH42572332
Pycnometer, made of borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type.
- With ground-in capillary stopper
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
It includes pycnometer bottle and ground-in thermometer joint size 10/19 with blue filling.
: DIN ISO 3507
- Cono (NS):10/19
- Volume (nom.):50 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.