General purpose thermometers
+100 °C, 1,0 °C, Alcol rosso, 7,0 - 8,0 mm
Codice catalogo HECH43201016
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
General purpose thermometers
Codice catalogo HECH43201016
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
General purpose thermometers with red filling.
Specifiche
- Ø:7,0 - 8,0 mm
- Seq:02
- Divisione:1,0 °C
- Riempimento:Alcol rosso
- Range di misura:+100 °C