Applicators
Sterile swabs, Alluminio/cotone, 150 mm, 0,9 – 1,0 mm
Codice catalogo HERE1032749
Nome del fornitore: HERENZ HEINZ
Vai a
Product Details & Documents
Aluminium applicators with a single cotton bud.
Confezione: In a single peel-pack.
Specifiche
- Ø:0,9 – 1,0 mm
- Descrizione:Sterile swabs
- Lunghezza:150 mm
- Asta/testa:Alluminio/cotone
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..