Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Powder funnel, short stem

Powder funnel, short stem

160 mm, 35 mm, 24 mm
Codice catalogo HECH44001052
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Powder funnel, short stem
Codice catalogo HECH44001052
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Powder funnel, short stem
Powder funnel, short stem

160 mm, 35 mm, 24 mm

Price
SFr. 68.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Soda-Kalkglas.

Specifiche
  • Ø esterno imbuto:
    160 mm
  • Seq:
    04
  • Ø esterno stelo:
    35 mm
  • Lunghezza asta:
    24 mm