Rubber Stoppers
55,0 mm, 64,5 mm, 75,5 mm
Codice catalogo HECH41590059
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Specifiche
- Ø inferiore:64,5 mm
- Ø superiore:75,5 mm
- Altezza:55,0 mm
- Seq:15