Rubber Stoppers
45,0 mm, 56,0 mm, 65,0 mm
Codice catalogo HECH41590056
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Datasheet
Specifiche
- Ø inferiore:56,0 mm
- Ø superiore:65,0 mm
- Altezza:45,0 mm
- Seq:14