Rubber Stoppers
45,0 mm, 50,5 mm, 59,5 mm
Codice catalogo HECH41590053
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Ø inferiore:50,5 mm
- Ø superiore:59,5 mm
- Altezza:45,0 mm
- Seq:13