Rubber Stoppers
40,0 mm, 41,0 mm, 49,0 mm
Codice catalogo HECH41590047
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Ø inferiore:41,0 mm
- Ø superiore:49,0 mm
- Altezza:40,0 mm
- Seq:12