Rubber Stoppers
35,0 mm, 31,0 mm, 38,0 mm
Codice catalogo HECH41590038
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Ø inferiore:31,0 mm
- Ø superiore:38,0 mm
- Altezza:35,0 mm
- Seq:09