Rubber Stoppers
30,0 mm, 26,0 mm, 32,0 mm
Codice catalogo HECH41590032
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Ø inferiore:26,0 mm
- Ø superiore:32,0 mm
- Altezza:30,0 mm
- Seq:07