Rubber Stoppers
19,0 mm, 9,0 mm, 12,0 mm
Codice catalogo HECH41590011
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Specifiche
- Ø inferiore:9,0 mm
- Ø superiore:12,0 mm
- Altezza:19,0 mm
- Seq:01