Rubber Stoppers
20,0 mm, 4,0 mm, 8,0 mm
Codice catalogo HECH41590002
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
HECH41590041_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Ø inferiore:4,0 mm
- Ø superiore:8,0 mm
- Altezza:20,0 mm
- Seq:02