Transfer pipettes, fine tip
Small bulb fine tip, 0,5 ml, 25 µl, 36 mm, -, Bulk
Codice catalogo ALPCLW4697
Nome del fornitore: Alpha Laboratories
Vai a
Product Details & Documents
Non toxic, food grade LDPE.
- For careful control and small volume transfers
- Ideal for supernatant removal, slide preparation and gel loading
Documents
Specifiche
- Confezione:Bulk
- Sterili:-
- Capacità:0,5 ml
- Descrizione:Small bulb fine tip
- Lunghezza:36 mm
- Seq:01
- Volume gocce:25 µl