Screw top vials
Vials, 2,00 ml, 12×32 mm, trasparente, No, 8-425
SIAL27078
: Merck
- Tappo incluso:No
- Dimensione tappo:8-425
- Ø×A:12×32 mm
- Capacità:2,00 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Vials
- Seq:08
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals