Watchmaker forceps
Watchmaker No. 3, straight, 115 mm
Codice catalogo 232-0201
Nome del fornitore: MURRAY S
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel. Ideal for small-scale dissection applications or precise part placement.
- Very fine points
- Smooth flat handle
- Available straight or curved
Specifiche
- Tipo:Watchmaker No. 3, straight
- Lunghezza:115 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..