Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Preprinted labels, UN3373

Preprinted labels, UN3373

Pre-printed labels, trasparente, 110×99 mm
Codice catalogo DAKL460610
Nome del fornitore:   DAKLAPACK
Preprinted labels, UN3373
Codice catalogo DAKL460610
Nome del fornitore:  DAKLAPACK
Preprinted labels, UN3373

Pre-printed labels, trasparente, 110×99 mm

Price
SFr. 147.00
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents

These preprinted labels are 100% compliant with the UN3373 packaging laws.

  • Avoid costly mistakes
  • Applied to all diagnostic samples being sent with couriers or regular mail
Specifiche
  • Colore:
    trasparente
  • Descrizione:
    Pre-printed labels
  • Dimensioni:
    110×99 mm
  • Seq:
    01
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..