Cork stoppers
26 mm, 19 mm, 23 mm
Codice catalogo HECH41594023
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Cork stoppers designed for medical applications.
Specifiche
- Ø inferiore:19 mm
- Ø superiore:23 mm
- Altezza:26 mm