Orders LinkContactUsLinkComponent
Iodio ≥99.8%, solid ACS, Fluka™
Iodio ≥99.8%, solid ACS, Fluka™
Bottiglia di vetro, 100 g
Codice catalogo 207772-100G
Salute
Irritante
Nome del fornitore:   Honeywell Chemicals
Iodio ≥99.8%, solid ACS, Fluka™
Codice catalogo 207772-100G
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Numero CAS:  7553-56-2
Iodio ≥99.8%, solid ACS, Fluka™
Bottiglia di vetro, 100 g
Numero CAS:  7553-56-2
Price
SFr. 139.84
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Honeywell ACS solvents for general laboratory use are:
  • A value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • All solvents are tested meet ACS general use specifications
  • Numero CAS:7553-56-2
  • Formula:I₂
  • Numero MDL:MFCD00011355
  • Molecular Weight:253.81 g/mol
  • Punto di fusione:113,5 °C
  • Densità:4,930 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:231-442-4
  • UN:3495
  • ADR:8,III
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay:
    Min. 99.8 %
  • Non-volatile matter:
    Max. 0.01 %
  • Bromine and chlorine (as chloride):
    Max. 0.005 %
  • Form:
    Solid
  • Vapor Pressure:
    0.31 mmHg ( 25 °C)
  • Resistivity:
    1.3E15 μΩ-cm
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    100 g