Orders LinkContactUsLinkComponent
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Rosso soluzione primaria (1ml di soluzione contiene 59,5 mg CoCl2.6H2O) Reag. Ph. Eur., bottiglia in vetro, 100 mL
Codice catalogo REGEEPRS01
Nome del fornitore:   REAGECON
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Codice catalogo REGEEPRS01
Nome del fornitore:  REAGECON
Numero CAS:  
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Rosso soluzione primaria (1ml di soluzione contiene 59,5 mg CoCl2.6H2O) Reag. Ph. Eur., bottiglia in vetro, 100 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 226.00
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    100 mL
  • Descrizione:
    Rosso soluzione primaria (1ml di soluzione contiene 59,5 mg CoCl2.6H2O) Reag. Ph. Eur.