Orders LinkContactUsLinkComponent
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Blu soluzione primaria (1 ml di soluzione contiene 62,4 mg di CuSO4.5H2O) Reag. Ph. Eur., bottiglia in vetro, 100 mL
Codice catalogo REGEEPBS01
Nome del fornitore:   REAGECON
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Codice catalogo REGEEPBS01
Nome del fornitore:  REAGECON
Numero CAS:  
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Colour Reference Solutions, Reag.Ph.Eur.
Blu soluzione primaria (1 ml di soluzione contiene 62,4 mg di CuSO4.5H2O) Reag. Ph. Eur., bottiglia in vetro, 100 mL
Numero CAS:  
Price
SFr. 151.00
Log in per disponibilità
1 * 100 mL
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    100 mL
  • Descrizione:
    Blu soluzione primaria (1 ml di soluzione contiene 62,4 mg di CuSO4.5H2O) Reag. Ph. Eur.
Specifiche